6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909922-1G OR909922-5G
APOSOR909922-1GEA 144 CHF
APOSOR909922-1G APOSOR909922-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09994344
CAS-Nummer: 933752-89-7