6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909921-1G OR909921-5G
APOSOR909921-1GEA 135 CHF
APOSOR909921-1G APOSOR909921-5G
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 97%
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909649
CAS-Nummer: 29096-59-1