Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909920-10G
OR909920-1G
OR909920-5G
APOSOR909920-10GEA
499
CHF
APOSOR909920-10G
APOSOR909920-1G
APOSOR909920-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 98%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₈H₆N₂O MW: 146,1500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07778354 CAS-Nummer: 6188-43-8 |