5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Ethyl-3-p-tolyl-1,2,4-oxadiazole
OR909868-1G
OR909868-5G
APOSOR909868-1GEA
174
CHF
APOSOR909868-1G
APOSOR909868-5G
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09972167 CAS-Nummer: 81386-31-4 |