1-(3-Chlorphenyl)piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909839-10G OR909839-1G OR909839-5G
APOSOR909839-10GEA 862 CHF
APOSOR909839-10G APOSOR909839-1G APOSOR909839-5G
1-(3-Chlorphenyl)piperidin 97%
1-(3-Chlorphenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699658
CAS-Nummer: 102563-84-8