Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909799-100G
OR909799-25G
APOSOR909799-100GEA
85.9
CHF
APOSOR909799-100G
APOSOR909799-25G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658483 CAS-Nummer: 1690-75-1 |