3-Chlor-6-(cyclopropylamino)pyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-N-cyclopropylpyridazin-3-amine
OR909779-5G
APOSOR909779-5GEA
269
CHF
APOSOR909779-5G
3-Chlor-6-(cyclopropylamino)pyridazin 98%
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine
Formel:
C₇H₈ClN₃ MW: 169,6100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800959 CAS-Nummer: 941294-45-7 |