Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909670-1G
OR909670-5G
APOSOR909670-1GEA
174
CHF
APOSOR909670-1G
APOSOR909670-5G
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08533270 CAS-Nummer: 78208-72-7 |