4-tert-Butoxyanilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909518-1G OR909518-5G
APOSOR909518-1GEA 181 CHF
APOSOR909518-1G APOSOR909518-5G
4-tert-Butoxyanilin 96%
4-tert-Butoxyanilin
Formel: C₁₀H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11196184
CAS-Nummer: 57120-36-2