1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1-Methylpiperidino)ethanol, 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanol
OR909465-1G
APOSOR909465-1GEA
268
CHF
APOSOR909465-1G
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine
Formel:
C₈H₁₇NO MW: 143,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13188565 CAS-Nummer: 21156-84-3 |