1-Phenylpiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylpiperidine
OR909425-1G OR909425-25G OR909425-5G
APOSOR909425-1GEA 68 CHF
APOSOR909425-1G APOSOR909425-25G APOSOR909425-5G
1-Phenylpiperidin 98%
1-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129777
CAS-Nummer: 4096-20-2