3-Brom-4-methylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909388-100G
OR909388-10G
OR909388-25G
APOSOR909388-100GEA
539
CHF
APOSOR909388-100G
APOSOR909388-10G
APOSOR909388-25G
3-Brom-4-methylbenzaldehyd 98%
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO MW: 199,0500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04971197 CAS-Nummer: 36276-24-1 |