4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR909386-1G
OR909386-250MG
APOSOR909386-1GEA
68
CHF
APOSOR909386-1G
APOSOR909386-250MG
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
4-Bromo-2-formylbenzonitrile
Formel:
C₈H₄BrNO MW: 210,03 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD15144645 CAS-Nummer: 713141-12-9 |