2-(4-Nitrophenyl)oxazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909356-1G
OR909356-5G
APOSOR909356-1GEA
244
CHF
APOSOR909356-1G
APOSOR909356-5G
2-(4-Nitrophenyl)oxazol 98%
2-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08276758 CAS-Nummer: 62882-08-0 |