1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909354-1G
OR909354-250MG
APOSOR909354-1GEA
133
CHF
APOSOR909354-1G
APOSOR909354-250MG
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03727244 CAS-Nummer: 473249-36-4 |