5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909348-10G OR909348-1G OR909348-5G
APOSOR909348-10GEA 905 CHF
APOSOR909348-10G APOSOR909348-1G APOSOR909348-5G
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol Hydrochlorid 97%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16295092
CAS-Nummer: 1226808-56-5