6-Chlor-7-methylchinoxalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909336-1G OR909336-25G OR909336-5G
APOSOR909336-1GEA 174 CHF
APOSOR909336-1G APOSOR909336-25G APOSOR909336-5G
6-Chlor-7-methylchinoxalin 98%
6-Chloro-7-methylquinoxaline
Formel: C₉H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143565
CAS-Nummer: 646504-79-2