5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909285-5G
APOSOR909285-5GEA
122
CHF
APOSOR909285-5G
5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
5-Isopropyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₁₀N₂ MW: 110,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16556133 CAS-Nummer: 49633-25-2 |