4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909279-100G
OR909279-25G
OR909279-5G
APOSOR909279-100GEA
926
CHF
APOSOR909279-100G
APOSOR909279-25G
APOSOR909279-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol
Formel:
C₇H₁₀N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014565 CAS-Nummer: 2305-79-5 |