1-Phenylcyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
OR909237-1G OR909237-5G
APOSOR909237-1GEA 73.1 CHF
APOSOR909237-1G APOSOR909237-5G
1-Phenylcyclohexancarbonsäure 97%
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204.27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037152
CAS-Nummer: 1135-67-7