trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentensäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909227-1G OR909227-5G
APOSOR909227-1GEA 201 CHF
APOSOR909227-1G APOSOR909227-5G
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentensäure 98%
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11172805
CAS-Nummer: 99799-04-9