3-Methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909225-25G
OR909225-5G
APOSOR909225-25GEA
522
CHF
APOSOR909225-25G
APOSOR909225-5G
3-Methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid 98%
Formel:
C₈H₁₂ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13196469 CAS-Nummer: 26926-55-6 |