1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909221-100G
OR909221-25G
APOSOR909221-100GEA
490
CHF
APOSOR909221-100G
APOSOR909221-25G
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonitril 98%
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonitril
Formel:
C₁₀H₈ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019211 CAS-Nummer: 64399-27-5 |