2-Methyl-2-propanyl-3-hydroxy-1-azetidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9092-25G OR9092-100G
APOSOR9092-25GEA 34.8 CHF
APOSOR9092-25G APOSOR9092-100G
2-Methyl-2-propanyl-3-hydroxy-1-azetidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Melting Pt: 36…47 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115305
CAS-Nummer: 141699-55-0