3,6-Dimethoxypyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909190-1G OR909190-5G
APOSOR909190-1GEA 29.3 CHF
APOSOR909190-1G APOSOR909190-5G
3,6-Dimethoxypyridazin 98%
3,6-Dimethoxypyridazine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234224
CAS-Nummer: 4603-59-2