3-Chlor-4-thiocyanatoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909166-1G OR909166-25G OR909166-5G
APOSOR909166-1GEA 149 CHF
APOSOR909166-1G APOSOR909166-25G APOSOR909166-5G
3-Chlor-4-thiocyanatoanilin 98%
3-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₇H₅ClN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07613584
CAS-Nummer: 3226-46-8