3-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909145-1G OR909145-5G
APOSOR909145-1GEA 201 CHF
APOSOR909145-1G APOSOR909145-5G
3-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin 98%
3-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₈H₇ClN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11855819
CAS-Nummer: 14030-84-3