6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR909084-1G OR909084-25G OR909084-5G
APOSOR909084-1GEA 0 CHF
APOSOR909084-1G APOSOR909084-25G APOSOR909084-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel: C₈H₈BrNO
MW: 214,062 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08544341
CAS-Nummer: 105655-01-4