2-Brom-4-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Bromo-5-iodo-2-metnylbenzene
OR909079-100G
APOSOR909079-100GEA 198 CHF
APOSOR909079-100G
2-Brom-4-iodtoluol 98%
2-Brom-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
MW: 296,9300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779014
CAS-Nummer: 26670-89-3