1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Benzhydryl-3-azetidinone, 1-Diphenylmethyl-3-azetidinone
OR9090-5G OR9090-1G OR9090-10G
APOSOR9090-5GEA 33.2 CHF
APOSOR9090-5G APOSOR9090-1G APOSOR9090-10G
1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinon 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Formel: C₁₆H₁₅NO
MW: 237,30 g/mol
Siedepunkt: 350…355 °C
Dichte: 1.182 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00964539
CAS-Nummer: 40320-60-3