6-Methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908976-100G OR908976-25G
APOSOR908976-100GEA 323 CHF
APOSOR908976-100G APOSOR908976-25G
6-Methylchinolin 98%
6-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006804
CAS-Nummer: 91-62-3