6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908968-1G
OR908968-5G
APOSOR908968-1GEA
541
CHF
APOSOR908968-1G
APOSOR908968-5G
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₁₀H₈ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02269197 CAS-Nummer: 2585-04-8 |