3,4-Dichlor-o-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dichloro-2-methylaniline
OR908621-10G OR908621-1G OR908621-5G
APOSOR908621-10GEA 905 CHF
APOSOR908621-10G APOSOR908621-1G APOSOR908621-5G
3,4-Dichlor-o-toluidin 95%
3,4-Dichlor-o-toluidin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11855814
CAS-Nummer: 62077-25-2