2,6-Diisopropylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Diisopropylphenylboronic Acid
OR908515-1G OR908515-5G
APOSOR908515-1GEA 40.1 CHF
APOSOR908515-1G APOSOR908515-5G
2,6-Diisopropylphenylboronsäure 96%
2,6-Diisopropylphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206.0891 g/mol
Melting Pt: 167…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16876786
CAS-Nummer: 363166-79-4