2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9085-1G
OR9085-5G
APOSOR9085-1GEA
471
CHF
APOSOR9085-1G
APOSOR9085-5G
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Formel:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01693965 CAS-Nummer: 1073-79-6 |