[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908323-1G OR908323-250MG OR908323-5G
APOSOR908323-1GEA 262 CHF
APOSOR908323-1G APOSOR908323-250MG APOSOR908323-5G
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059887
CAS-Nummer: 1287753-39-2