4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-(2-Methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
OR908296-10G
OR908296-5G
APOSOR908296-10GEA
140
CHF
APOSOR908296-10G
APOSOR908296-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₄ MW: 196,009 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03452784 CAS-Nummer: 265664-52-6 |