4-Chlorphenylcyclopropylketon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
OR908214-100G
OR908214-25G
APOSOR908214-100GEA
396
CHF
APOSOR908214-100G
APOSOR908214-25G
4-Chlorphenylcyclopropylketon 96%
4-Chlorphenylcyclopropylketon
Formel:
C₁₀H₉ClO MW: 180,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001295 CAS-Nummer: 6640-25-1 |