Phenoxyessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR908179-100GEA 64.6 CHF
APOSOR908179-100G APOSOR908179-1KG APOSOR908179-500G
Phenoxyessigsäure 98%
Phenoxyessigsäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C/760mmHg
Melting Pt: 98…101 °C
Flash-Pt: 165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004296
CAS-Nummer: 122-59-8