Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate, Methyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate
OR908083-100G
APOSOR908083-100GEA 140 CHF
APOSOR908083-100G
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate
Formel: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428328
CAS-Nummer: 72291-30-6