2-Cyano-2-Methylpropionsäure Ethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 304 CHF
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
2-Cyano-2-Methylpropionsäure Ethylester 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formel: C₇H₁₁NO₂
Siedepunkt: 185 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034667
CAS-Nummer: 1572-98-1