2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908021-1G
OR908021-25G
OR908021-5G
APOSOR908021-1GEA
158
CHF
APOSOR908021-1G
APOSOR908021-25G
APOSOR908021-5G
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
2-(Isopropylthio)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₂S MW: 196,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07364761 CAS-Nummer: 41394-95-0 |