3-Methyl-N-tert-butylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-tert-Butyl-3-methylbenzamide
OR907819-100G
OR907819-25G
OR907819-5G
APOSOR907819-100GEA
758
CHF
APOSOR907819-100G
APOSOR907819-25G
APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamid 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₂H₁₇NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00996285 CAS-Nummer: 42498-33-9 |