(±)-α-Chlorphenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-2-phenylacetic acid
OR907811-10G OR907811-1G OR907811-5G
APOSOR907811-10GEA 348 CHF
APOSOR907811-10G APOSOR907811-1G APOSOR907811-5G
(±)-α-Chlorphenylessigsäure 98%
(±)-α-Chlorphenylessigsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037753
CAS-Nummer: 4755-72-0