(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907789-1G
OR907789-250MG
APOSOR907789-1GEA
180
CHF
APOSOR907789-1G
APOSOR907789-250MG
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol
Formel:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09991910 CAS-Nummer: 297172-16-8 |