2-Methyl-N-tert-butylbenzamid 98%
Synonyms:
N-t-butyl-2-methylbenzamide
OR907676-100G
OR907676-25G
OR907676-5G
APOSOR907676-100GEA
758
CHF
APOSOR907676-100G
APOSOR907676-25G
APOSOR907676-5G
2-Methyl-N-tert-butylbenzamid 98%
2-Methyl-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₂H₁₇NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463017 CAS-Nummer: 104847-07-6 |