4-Methyl-N-tert-butylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-tert-Butyl-4-methylbenzamide
OR907674-100G OR907674-10G OR907674-25G
APOSOR907674-100GEA 758 CHF
APOSOR907674-100G APOSOR907674-10G APOSOR907674-25G
4-Methyl-N-tert-butylbenzamid 98%
4-Methyl-N-tert-butylbenzamid
Formel: C₁₂H₁₇NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463097
CAS-Nummer: 42498-32-8