Methyl-4-(dimethylamino)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-dimethylaminobenzoate
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 319 CHF
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoat 98%
Methyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014905
CAS-Nummer: 1202-25-1