Methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
OR907586-5G
APOSOR907586-5GEA 88.9 CHF
APOSOR907586-5G
Methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat 98%
Methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Melting Pt: 130…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566800
CAS-Nummer: 192810-12-1