4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N,N-Dimethyl 4-chlorobenzamide
OR907561-25G
OR907561-5G
APOSOR907561-25GEA
567
CHF
APOSOR907561-25G
APOSOR907561-5G
4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid 98%
4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₁₀ClNO MW: 183,6400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463859 CAS-Nummer: 14062-80-7 |